Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, PharMed™ BPT
Produktkod. 15477893
Diameter (metrisk) Inre:
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15477893
Brand: Masterflex™ 9688006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
  • Giftfri
  • Icke hemolytisk
  • Extremt låg permeabilitet
  • Motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor
  • Värmeförseglingsbar, bindbar och formbar
  • Opak beige
  • Elastomer är FDA-kompatibel och uppfyller USP Klass VI krav
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3A; Europeiska farmakopén; NSF-51; Icke-DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; Icke-ftalat; USP
Beskrivning Giftfri; Icke hemolytisk; Extremt låg permeabilitet
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material PharMed
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Cell- och vävnadsodlingsarbete och läkemedelsanvändning. Även bra för ljuskänsliga prover.
Min. Driftstemperatur (engelska) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 25 ft./Pk.
Motståndsegenskaper Motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 19 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C