Beskrivning
- Finns i 30 och& grader;10 °F (& grader;1 och& grader; 23 °C) formuleringar.
- Högteknologisk fasförändringsformel återgår till geltillstånd när den tinas.
- Giftfritt och återanvändbart
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fasbyte kylpack |
| För användning med (applikation) | Håll känsliga material vid exakt och jämn temperatur. Flaskkapacitet 354,9 ml. Giftfri och återvinningsbar |
| Material | Laminerad, metalliserad film |
| Mått (L x B x H) | 171 x 102 x 25 mm |
| Temperatur (engelska) Drift | 30 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | Min. -1 °C |