Läs mer
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Change Soft Cold Packs
Produktkod. 12358717 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
17.1 x 10.2 x 2.5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12358717 17.1 x 10.2 x 2.5 cm Paket med 24
12328717 171 x 102 x 25 mm Paket med 24
12338717 191 x 165 x 25 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12358717 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0634781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 SEK
    701.25 SEK / Paket med 24
    Save 100.75 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Använd dessa kalla förpackningar för produkter som kräver en exakt, jämn temperatur. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Soft Cold Packs är tillverkade med laminerad, metalliserad film utsida för att motstå punkteringar och ge en strålningsvärmebarriär. Håller femton procent längre än vanliga gelförpackningar.
  • Finns i 30 och& grader;10 °F (& grader;1 och& grader; 23 °C) formuleringar.
  • Högteknologisk fasförändringsformel återgår till geltillstånd när den tinas.
  • Giftfritt och återanvändbart
Specifikationer
Vikt (metrisk) 340 g
Mått (L x B x H) 17.1 x 10.2 x 2.5 cm