Läs mer
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Change Soft Cold Packs
Produktkod. p-8010435 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B x H):
17.1 x 10.2 x 2.5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 12328717
Brand: Cole-Parmer™ 0634774
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa kalla förpackningar för produkter som kräver en exakt, jämn temperatur. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Soft Cold Packs är tillverkade med laminerad, metalliserad film utsida för att motstå punkteringar och ge en strålningsvärmebarriär. Håller femton procent längre än vanliga gelförpackningar.
  • Finns i 30 och& grader;10 °F (& grader;1 och& grader; 23 °C) formuleringar.
  • Högteknologisk fasförändringsformel återgår till geltillstånd när den tinas.
  • Giftfritt och återanvändbart
Specifikationer
Typ Fasbyte Kylpaket
För användning med (applikation) Håll känsliga material vid exakt och jämn temperatur. Flaskkapacitet 354,9 ml. Giftfri och återvinningsbar
Material Laminerad, metalliserad film
Mått (L x B x H) 171 x 102 x 25 mm
Temperatur (engelska) Drift 30 °F
Temperatur (metrisk) Drift Min. -1 °C