Läs mer
Motic™ 5-positions faskontrast tornkondensor
Beskrivning
- Revolverkondensor med 5 lägen: BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3
- För användning med BA310/410 mikroskop
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tornkondensor |
| För användning med (applikation) | BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3 faskontrastmikroskopi |
| Kvantitet | 1 st |