Läs mer
Fisherbrand™ Fasskiljande papper, betyg: 902
Produktkod. 11704043 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11704043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för separering av vattenhaltiga lösningar från organiska lösningar
  • Hydrofob, med silikonimpregnerat papper
  • Organisk fas genomtränger filtret medan vattenhaltiga faser, fasta ämnen behålls
  • Användbar som engångsseparertratt
  • Densiteten av organisk fas har ingen inverkan på separationsprocessen
Specifikationer
Basvikt 85 g/m 2
Certifikat och efterlevnad DIN 53137
Material Silikon
För användning med (applikation) Separering av vattenlösningar från organiska lösningar, Användbar som engångsseparertratt
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Typ Fasskiljande papper
Diameter (metrisk) 185 mm