Läs mer
Fisherbrand™ Fasskiljande papper, betyg: 902
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Hydrophobic, with silicone impregnated paper
- Organic phase permeates filter whereas aqueous phase, solids components are retained
- Usable as disposable separating funnel
- Density of organic phase has no influence on separating process
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 85 g/m2 |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 53137 |
| Material | Silicone |
| För användning med (applikation) | Separating aqueous solutions from organic solutions, Usable as disposable separating funnel |
| Hydrofobicitet | Hydrophobic |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Typ | Phase Separating Paper |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |