Läs mer
Fisherbrand™ Fasskiljande papper, betyg: 902
Produktkod. 11794033 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11794033 150 mm Paket med 100
11784033 125 mm Paket med 100
11704043 185 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11794033
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för separering av vattenhaltiga lösningar från organiska lösningar
  • Hydrofob, med silikonimpregnerat papper
  • Organisk fas genomtränger filtret medan vattenhaltiga faser, fasta ämnen behålls
  • Användbar som engångsseparertratt
  • Densiteten av organisk fas har ingen inverkan på separationsprocessen
Specifikationer
Basvikt 85 g/m 2
Certifikat och efterlevnad DIN 53137
Material Silikon
För användning med (applikation) Separering av vattenlösningar från organiska lösningar, Användbar som engångsseparertratt
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Typ Fasskiljande papper
Diameter (metrisk) 150 mm