Läs mer
Motic™ Fasreglage, tom
Beskrivning
- Öka kontrast och detaljurskiljning utan färgning eller fixering, vilket möjliggör studier av levande celler.
- Måste matchas och justeras mot objektivfasplattan.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fasreglage, tom |