Läs mer
Fisherbrand™ pHast Temp™ Mikro-pH elektrod
Produktkod. 11779808 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
DÅN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11779808 DÅN Varje
1 options
Produktkod. 11779808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.34 SEK
    1081.48 SEK / Paket med 1
    Save 742.86 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För mätning i små volymer.
  • Kompatibel med de flesta pH-mätare
  • Elektrolyt KCl 4M + AgCl
  • Diameter på 6 eller 8 mm
  • Finns med 1 m BNC-kabel eller DIN-kontakt
  • Temp elektrod pHast: Rekommenderas för låga eller höga temperaturmätningar (− 5 till+ °100 C) eller vid snabb temperaturvariation
Specifikationer
Kontakttyper DÅN
pH-intervall 0 till 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) kropp 6 mm