Läs mer
Cytiva PhastGel™ 4 to 15%, Tris-Acetate, 0.45 mm, Protein Gel
Product Code. 10734927 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10/Förpackning
Unit Size:
Paket med 10
Product Code. Kvantitet unitSize
10734927 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Product Code. 10734927 Supplier Cytiva Supplier No. 17067801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Separation Range: 70 Mr; Separation Type: Denaturing, Native
  • Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels
  • Separate proteins and peptides on denaturing and native
  • Save time and improve reproducibility using precast gels with native or denaturing buffer strips and staining kits, buffer strips, and staining kits
  • Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
  • Gels are cast on a plastic backing for ease of handling
PhastGel homogenous gels
  • Available in 7.5%, 12.5%, and 20% polyacrylamide with stacking gel, for flexibility in separation, extending the resolution between proteins within a narrow MW range
  • A high density PhastGel (20%) is also available containing PEG to optimise separations below Mr 20000 increasing resolution
PhastGel gradient gels
  • Available in concentration gradients of 4-15%,10-15% and 8-25% with stacking gel, for separation of complex mixtures, giving a good overall view of total composition within a sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kokpunkt 125°C
Kassettmaterial Polyester
Beskrivning PhastGel Gradient – 4-15
Gel Procent 4 to 15%
Gel Tjocklek 0.45 mm
Gel typ Tris-Acetate
Separering av Protein
Separationsintervall 70 Mr
Separationstyp Denaturing, Native
För användning med (applikation) Analytical Chemistry and Research
Material GelBond polyester film
Smälttemperatur 82° to 86°C
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 10/Förpackning
Staplingszon 4.5% T/3% C
Förvaringskrav 4 to 8°C
Tjocklek (engelska) 0.017 in.
Längd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) Gel 4.5 cm
Bredd (engelska) 1.9 in.
Width (engelska) Gel 1.9 in.
Bredd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) Gel 5 cm
Höjd (engelska) 1.77 in.
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Produkttyp Gradient Page
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • PhastGel Gradient - 4-15
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller Akrylamid. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-85 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 85% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.