Beskrivning
- Ready made buffer strips eliminate the need to prepare electrophoresis buffers
- Supplied as 10X pairs - for both cathode and anode
- Choice of Native or Denaturing (SDS) buffer systems
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Produkttyp | Hållare för buffertremsa |
| För användning med (utrustning) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |