Beskrivning
- PhastGel Buffer Strips are available in three types – PhastGel DNA, PhastGel SDS, and PhastGel Native
- Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels.
- Save time and improve reproducibility with precast gels, buffer strips, and staining kits.
- Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 0.2M Tricine, 0.2M Tris, 0.55% SDS, pH 8.1 |
| Färg | Colorless |
| Form | Solid |
| Formulering | N-(Tri(Hydroxymethyl)Methyl)Glycine 1 to 5%, Trometamol 1 to 5% |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Kvantitet | 20 remsor |
| Förvaringskrav | 4° to 8°C |
| Tillräckligt för | 10 PhastGel™ |
| Produkttyp | PhastGel buffertremsor - säkerhetsdatablad |
| För användning med (utrustning) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |