Läs mer
Cytiva PhastGel™ Precast IEF Gels
Produktkod. 11768458 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
pH 3 till 9
pH 4 till 6,5
pH 5 till 8
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11768458 pH 5 till 8 Paket med 10
10546764 pH 4 till 6,5 Paket med 10
10678225 pH 3 till 9 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11768458 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17054501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Precast homogeneous gels containing Pharmalyte as carrier ampholyte to generate stable, linear pH gradients with uniform conductivity across the entire pH range and allow high field strengths for high resolution separations.
  • PhastGel IEF gels
  • Homogeneous gels in various pH ranges for separations of proteins by isoelectric point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 125°C
Kassettmaterial Polyester
Beskrivning PhastGel IEF – 5-8
Gel Procent 2 to 6%
Gel Tjocklek 0.45 mm
Gel typ Pharmalyte
pH-intervall pH 5 till 8
Separering av Protein
Separationsintervall pH 5 to 8
Separationstyp Isoelectric Focusing
Formulering Containing 2 to 6% Pharmalyte as carrier Ampholyte
För användning med (applikation) Charecterizing and Analysing Mixtures of Proteins with Smaller PI Differentials
Material GelBond polyester film
Smälttemperatur 82° to 86°C
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 10/Pk.
Förvaringskrav 4 - 8°C
Tjocklek (engelska) 0.017 in.
Längd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) Gel 4.8 cm
Bredd (engelska) 1.9 in.
Width (engelska) Gel 1.9 in.
Bredd (metrisk) 48 mm
Bredd (metrisk) Gel 5 cm
Höjd (engelska) 1.88 in.
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Produkttyp IEF Gel
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PhastGel IEF - 5-8
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide