Läs mer
Cytiva PhastGel™ Precast IEF Gels
Produktkod. p-8933005 Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
pH 3 till 9
pH 4 till 6,5
pH 5 till 8
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11768458
Brand: Cytiva 17054501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Precast homogeneous gels containing Pharmalyte as carrier ampholyte to generate stable, linear pH gradients with uniform conductivity across the entire pH range and allow high field strengths for high resolution separations.
  • PhastGel IEF gels
  • Homogeneous gels in various pH ranges for separations of proteins by isoelectric point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 125°C
Kassettmaterial Polyester
Beskrivning PhastGel IEF – 5-8
Gel Procent 2 to 6%
Gel Tjocklek 0.45 mm
Gel typ Pharmalyte
pH-intervall pH 5 till 8
Produkttyp IEF Gel
Separering av Protein
Separationsintervall pH 5 to 8
Separationstyp Isoelectric Focusing
Formulering Containing 2 to 6% Pharmalyte as carrier Ampholyte
För användning med (applikation) Charecterizing and Analysing Mixtures of Proteins with Smaller PI Differentials
Material GelBond polyester film
Smälttemperatur 82° to 86°C
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 10/Pk.
Förvaringskrav 4 - 8°C
Tjocklek (engelska) 0.017 in.
Längd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) Gel 4.8 cm
Bredd (engelska) 1.9 in.
Width (engelska) Gel 1.9 in.
Bredd (metrisk) 48 mm
Bredd (metrisk) Gel 5 cm
Höjd (engelska) 1.88 in.
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PhastGel IEF - 5-8
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide