Läs mer
PHCCC, MedChemExpress
Beskrivning
PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PHCCC |
| CAS | 179068-02-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (42.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C12C(C2)/C(C3=CC=CC=C3O1)=N\O)NC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vikt | 294.3 |
| Visa mer |