Läs mer
PHD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4792.49 SEK
Specifikationer
Antigen PHD1
Koncentration 0.33 mg/mL
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16880974
Visa dokument
Proteintech
12984-1-AP-150UL
150 μL
4792.49 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The hypoxia inducible factor (HIF) is a transcriptional complex which is involved in oxygen homeostasis. At normal oxygen levels, the alpha subunit of HIF is targeted for degration by prolyl hydroxylation. This gene encodes an enzyme responsible for this posttranslational modification. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
Specifikationer
Specifikationer
PHD1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6AYU4, Q91YE2, Q96KS0
112398, 112406, 308457
PHD1 Fusion Protein Ag3616
Primary
-20°C
EGLN2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Egl nine homolog 2, EGLN2, EIT6, Estrogen induced tag 6, HIF PH1, HIF prolyl hydroxylase 1, HIFPH1, HPH 1, HPH 3, PHD1
Egln2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer