Läs mer
Phe-arg-beta-naftalenamiddihydroklorid, TRC
Produktkod. 30419241
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419241 25 mg
30425909 100 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99842525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100929-99-5
Molekylformel C25H32Cl2N6O2
Molekylvikt (g/mol) 519.47
Synonym L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
IUPAC-namn (S)-2-((S)-2-amino-3-fenylpropanamido)-5-guanidino-N-(nafthalen-2-yl)pentanamiddihydroklorid
LEDER N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 518.2