Läs mer
Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride, >99%, For TLC analysis, 85.4%, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405184 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433492 10 mg 10mg
11443492 25 mg 25mg
11453492 50 mg 50mg
11463492 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215612810
Specifikationer
Renhet >99%
Analysera 0.854
CAS 100929-99-5
Färg White
Innehåll och lagring Store at 0°C.
Formatera Powder
Molekylvikt (g/mol) 519.471
Produkttyp Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride