Läs mer
MedChemExpress Phe-Met-Arg-Phe amide trifluoroacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 159237-99-7 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 826.81 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (120.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (24.19 mM∣Need ultrasonic) |