Läs mer
Phellodendrine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phellodendrine Chloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 377.1394 |