Läs mer
Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate, MedChemExpress
Beskrivning
Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate is a G-quadruplex (G4) specific ligand which can inhibit FANCJ and DinG helicases with IC50s of 65±6 and 50±10 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 929895-45-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H26F6N6O8S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phen-DC3 Triflate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (40.06 mM) |
| LEDER | [O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1=C2C=CC=CC2=CC(NC(C3=CC=C4C=CC5=CC=C(C(NC6=C[N+](C)=C7C=CC=CC7=C6)=O)N=C5C4=N3)=O)=C1.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 848.75 |
| Visa mer |