Läs mer
Phenacaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenacaine Hydrochloride |
| CAS | 620-99-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenacaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (7CI), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (8CI), Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Holocaine hydrochloride, Phenacaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2.ClH/c1-4-21-17-10-6-15(7-11-17)19-14(3)20-16-8-12-18(13-9-16)22-5-2;/h6-13H,4-5H2,1-3H3,(H,19,20);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCOc1ccc(N\C(=N\c2ccc(OCC)cc2)\C)cc1 |
| Visa mer |