missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenacetin-d5, TRC

Produktkod. 30410399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30410399 25 mg -
30426918 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29458225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenacetin-d5
CAS 69323-74-6
Molekylformel C10 2H5 H8 N O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Acetamide','N-[4-(ethoxy-d5)phenyl]- (9CI), N-[4-(Ethoxy-d5)phenyl]acetamide, Phenacetin-d5, Phenacetin-D5 (ethoxy-D5), p-Acetophenetidide-d5, 4-(Acetylamino)phenetole-d5, 4-Ethoxyacetanilide-d5, N-Acetyl-4-(ethoxy-d5)aniline, N-Acetyl-p-phenetidine-d5
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 184.25
Formel vikt 184.126
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.