Läs mer
Fenicetin, Mikromol™
Produktkod. 18000720
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18000720 250 mg
1 options
Produktkod. 18000720 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0551.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenacetin
CAS 62-44-2
Analyt- eller komponentnamn Phenacetin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
LEDER CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-(4-etoxifyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179,0946 g/mol