Läs mer
Fenasetin (p-Acetofenetidid), Lipomed
Description
Fenasetin (p-Acetofenetitid)
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenacetin |
| CAS | 62-44-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenacetin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 |
| Synonym | Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-etoxifyfenyl)acetamid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Show More |