Läs mer
Fenasetin (p-Acetofenetidid), Lipomed
Produktkod. 30459280
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30459280 50 mg
1 options
Produktkod. 30459280 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPHN97850
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Fenasetin (p-Acetofenetitid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenacetin
CAS 62-44-2
Analyt- eller komponentnamn Phenacetin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N O2
Synonym Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-namn N-(4-etoxifyfenyl)acetamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 179,0946 g/mol