missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenacetin, TRC

Produktkod. 18093240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093240 50 mg
30133251 1 g
18092120 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29458050MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62-44-2
Kemiskt namn eller material Phenacetin
Formel vikt 179.0946
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
IUPAC-namn N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
Molekylformel C10 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Synonym Phenacetin, Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-, p-Acetophenetidide (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetparaphenetidine, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide, p-Phenetidin acetate
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.