Läs mer
Phenactropinium Chloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenactropinium Chloride |
| CAS | 3784-89-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenactropinium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H28 N O4 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (1:1), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(hydroxyphenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (9CI), 8-Phenacylhomatropinium chloride (6CI,7CI), 8-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropinium chloride, Phenactropinium, Phenactropinium bromide, Phenactropinium chloride, Phenacylhomatropinium chloride, ROQ 432, Trophenium |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28NO4.ClH/c1-25(16-22(26)17-8-4-2-5-9-17)19-12-13-20(25)15-21(14-19)29-24(28)23(27)18-10-6-3-7-11-18;/h2-11,19-21,23,27H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t19-,20+,21+,23?,25?; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].C[N+]1(CC(=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@H]1C[C@H](C3)OC(=O)C(O)c4ccccc4 |
| Visa mer |