Läs mer
Phenaglycodol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenaglycodol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO2/c1-10(2,13)11(3,14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,13-14H,1-3H3 |
| Formel vikt | 214.0761 |