Läs mer
Tocris Bioscience™ Phenamil
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001501
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001501 50 mg
30001495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001501 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3379/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inhibits TRPP3-mediated currents; also inhibits epithelial Na+ channels
TRPP3 channel inhibitor (IC50 = 0.14 μM). Also inhibits epithelial Na+ channels (Kd = 0.4 nM for a high affinity site on the epithelial Na+ channel). Derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1161-94-0
Molekylformel C13H16ClN7O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenamil
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 401.83
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 401.826