Läs mer
Phenanthrene-2-silyl Ether, TRC
Produktkod. 30412531
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30412531 5 mg -
30424687 2.5 mg 2.5mg
30428255 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30412531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2948305MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene-2-silyl Ether
Analyt- eller komponentnamn Phenanthrene-2-silyl Ether
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H24 O Si
Synonym t-Butyldimethyl(phenanthren-2-yloxy)silane
InChI formel InChI=1S/C20H24OSi/c1-20(2,3)22(4,5)21-17-12-13-19-16(14-17)11-10-15-8-6-7-9-18(15)19/h6-14H,1-5H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
IUPAC-namn tert-butyl-dimethyl-phenanthren-2-yloxysilane
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 308.49
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 308.16