Learn More
Phenanthrene-9,10-13C2, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenanthrene-9,10-13C2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1 |
| Formel vikt | 180.085 |