Läs mer
Phenanthrene-9,10-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31448102
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31448102 10 g
31434532 100 g
31434415 1 g
31447066 5 g
31439114 25 g
31441653 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31448102 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10539510g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene-9,10-dione
CAS 84-11-7
Molekylformel C14H8O2
MDL-nummer MFCD00001163
Kvantitet 10 g
LEDER O=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Procent renhet 98%