Läs mer
Fenantren-9-boronsyra, 97 %
Produktkod. 15419287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419287 1 g 1g
15429287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52546.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222,05 g/mol
Fenantren-9-boronsyra som reaktant är involverad i syntesen av stora polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och elektronrika benso[g,h,i]perylener. Det används också för framställning av FLAP-proteinhämmare som antiinflammatoriska medel och aminoisokinolinoner som PARP-2-selektiva hämmare. Som en reaktant är den involverad i homokopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenantren-9-borsyra som reaktant är involverad i syntesen av stora polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och elektronrika benso[g,h,i]perylener. Det används också för framställning av FLAP-proteinhämmare som antiinflammatoriska medel och aminoisokinolinoner som PARP-2-selektiva hämmare. Som en reaktant är den involverad i homokopplingsreaktioner.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68572-87-2
Molekylformel C14H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 222.05
MDL-nummer MFCD00143524
InChI-nyckel JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
PubChem CID 11775704
IUPAC-namn fenantren-9-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene-9-boronic acid
Smältpunkt 254°C to 256°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Formel vikt 222.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.