Läs mer
Fenantren-9-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11491667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491667 1 g 1g
11401677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25648.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206,24 g/mol
Fenantren-9-karboxaldehyd används för att göra fluorescerande sonder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fenantren-9-karboxaldehyd används för att göra fluorescerande
prober.
Löslighet Löslig i
aceton, diklormetan, metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4707-71-5
Molekylformel C15H10O
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00001175
InChI-nyckel QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC-namn fenantren-9-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Smältpunkt 100 °C till 103 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i aceton, dikloretan, metanol.
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.