Läs mer
Fenantren, 97 %
Produktkod. 10205040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205040 50 g Plastflaska 50g
10745241 5 g Glasflaska 5g
10183320 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-01-8
Molekylformel C14H10
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00001168
InChI-nyckel YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC-namn fenantren
LEDER C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 95°C to 101°C
Färg Vitt till grått
Densitet 1.0630g/mL, 1.063
Kokpunkt 336°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 05, 667
Merck Index 15, 7326
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.