Läs mer
Fenantren, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Fenantren används vanligtvis för färgämnesproduktion, syntetisk harts, konserveringsmedel. Det används också i agrokemiska och farmaceutiska intermediärer.
Löslighet
Löslig i eter, bensen, kloroform, toluen. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenanthrene |
| Smältpunkt | 97 °C till 101 °C |
| Densitet | 1.179 |
| Kokpunkt | 340 °C |
| Flampunkt | 171 °C (339 °F) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1905428 |
| Merck Index | 14,7212 |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter, bensen, kloroform, toluen. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phenanthrene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.