Läs mer
Fenantren-d10, CDN
Produktkod. 30319646
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319646 0.5 g 0.5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319646 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01200.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene D10
CAS 1517-22-2
Molekylformel C14 2H10
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Molekylvikt (g/mol) 188.29
Formel vikt 188,141 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet