missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenanthrene-d10, TRC

Produktkod. 30421328
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421328 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP294801250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenanthrene D10
CAS 1517-22-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 2H10
Kvantitet 250 mg
Synonym Phenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Phenanthrene-d10 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthrene, Perdeuterated phenanthrene, Perdeuteriophenanthrene, Perdeuterophenanthrene, [2H10]Phenanthracene, Phenanthrene D10
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Molekylvikt (g/mol) 188.29
Formel vikt 188.141
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.