Läs mer
Phenanthrene-d10, TRC
Produktkod. 30428601
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30428601 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30428601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2948011G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene D10
CAS 1517-22-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 2H10
Kvantitet 1 g
Synonym Phenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Phenanthrene-d10 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthrene, Perdeuterated phenanthrene, Perdeuteriophenanthrene, Perdeuterophenanthrene, [2H10]Phenanthracene, Phenanthrene D10
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Molekylvikt (g/mol) 188.29
Formel vikt 188.141