Läs mer
Phenanthrene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841681
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841681 250 g 250g
15831681 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15841681 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221220250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-01-8
Specifikationer
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kokpunkt 336°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001168
Kvantitet 250 g
Synonym Phenanthrene, Phenanthrene
Molekylvikt (g/mol) 178.23