Läs mer
Phenanthrene, teknik. 90%
Produktkod. 11424197
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424197 2500 g 2500g
11404197 100 g 100g
11414197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19646.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
Fenantren används vanligtvis för färgämnesproduktion, syntetisk harts, konserveringsmedel. Det används också i agrokemiska och farmaceutiska intermediärer.
Löslighet Löslig
i alkohol, bensen, toluen och
isättika.
Noter
Ljuskänslig. Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-01-8
Molekylformel C14H10
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00001168
InChI-nyckel YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC-namn fenantren
LEDER C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Densitet 0.98
Kokpunkt 340 °C
Flampunkt 171 °C (339 °F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, toluen och glaciärättiksyra
Formel vikt 178.23
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.