Läs mer
Fenantren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenanthrene |
| CAS | 85-01-8 |
| Molekylformel | C14 H10 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Phenanthrene, NSC 26256, Ravatite, [3]Helicene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | fenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.0783 |