Läs mer
Phenanthrenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyphenanthrene |
| CAS | 605-55-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H10 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Phenanthrol (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxyphenanthrene, NSC 2576 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H |
| LEDER | Oc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC-namn | phenanthren-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Visa mer |