Läs mer
Fenantridin, 98 %
Produktkod. 10194251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10194251 5 g Glasflaska 5g
10421792 1 g Glasflaska 1g
10463785 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10194251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1157.30 SEK
    1038.65 SEK / 5g
    Save 118.65 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 229-87-8
Molekylformel C13H9N
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00004989
InChI-nyckel RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6
PubChem CID 9189
ChEBI CHEBI:36421
IUPAC-namn fenantridin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthridine
Smältpunkt 104,0 °C till 108,0 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 100g/mL
Kokpunkt 349,0 °C (769,0 mmHg)
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, 466
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i toluen, dmso
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenanthridine
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.