Läs mer
Phenazine, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31336429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31336429 500 g
31319547 10 g
31330253 100 g
31318280 1 g
31329558 5 g
31334331 25 g
31335656 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31336429 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14396500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine
CAS 92-82-0
Molekylformel C12H8N2
MDL-nummer MFCD00005023
Kvantitet 500 g
LEDER C12=NC3=CC=CC=C3N=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
Procent renhet 97%