Läs mer
Fenazin, 98 %
Produktkod. 10163130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163130 5 g Glasflaska 5g
10417140 10 g Glasflaska 10g
15199173 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130150050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-82-0
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00005023
InChI-nyckel PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC-namn fenazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 174.0°C to 177.0°C
Färg Gul till brun
Kokpunkt >360.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 23,223
Merck Index 15,7331
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol and ether, moderately soluble in benzene
Formel vikt 180.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.