Läs mer
Fenazin, 99,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448230 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448230 1 g 1g
11458230 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448230 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210260501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 1g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 92-82-0
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
InChI-nyckel PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC-namn fenazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine
Färg Gult
Analysprocentintervall 99.2%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Kristallint pulver