Läs mer
Fenazin, 99+%
Produktkod. 11489180
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489180 25 g 25g
11479180 5 g 5g
11499180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15770.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1624.68 SEK
    1458.65 SEK / 25g
    Save 166.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
Fenazin är modersubstansen i många färgämnen, såsom toluylenrött, induliner och safraniner. Det kan användas i terapeutisk användning, användas som antipsykotisk och antiemetikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-82-0
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00005023
InChI-nyckel PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC-namn fenazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 180.21
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.